3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 111 EUR
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631571
CAS-Nummer: 85070-48-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR