2-Chlor-5-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-5-fluorbenzoesäureamid
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 232 EUR
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chlor-5-fluorbenzamid 98%
2-Chlor-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173.57 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631465
CAS-Nummer: 88487-25-6