3-Chlor-2-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlor-2-fluorbenzoesäureamid
PC0031-25G
PC0031-10G
PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA
75.4
EUR
APOSPC0031-25G
APOSPC0031-10G
APOSPC0031-1G
3-Chlor-2-fluorbenzamid 97%
3-Chlor-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅ClFNO Molecular Weight: 173.57 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042205 CAS-Nummer: 104326-94-5 |