2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-5-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631417
CAS-Nummer: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8 III