3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C
Dichte: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631548
CAS-Nummer: 85345-76-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR