3-Fluor-4-toluoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-4-tolylsäurechlorid, 3-Fluor-4-methylbenzoylchlorid
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 37.7 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
3-Fluor-4-toluoylchlorid 98%
3-Fluor-4-toluoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Schmelzpunkt: 38
Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671774
CAS-Nummer: 59189-97-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable