3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0067-1G
PC0067-25G
PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0067-1G
APOSPC0067-25G
APOSPC0067-5G
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158.56 g/mol Schmelzpunkt: 38…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261734 CAS-Nummer: 90390-49-1 |