3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoacetamide
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formel: C₁₀H₆BrF₆NO
Molecular Weight: 350,06 g/mol
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662315
CAS-Nummer: 99468-72-1