α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-4-fluorbenzylbromid

PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 72.5 EUR
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol 98%
α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223,47 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 33…39 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236025
CAS-Nummer: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR