2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 0 EUR
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₅F₃N₂S
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00269597
CAS-Nummer: 777-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III