α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 34.8 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol 97%
α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/2mmHg
Dichte: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17.8 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631419
CAS-Nummer: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8 II