α-Brom-3-chlor-4-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlor-4-fluorbenzylbromid
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 109 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Brom-3-chlor-4-fluortoluol 97%
α-Brom-3-chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223,47 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C/0,6mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631551
CAS-Nummer: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8,II