α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-2-fluorbenzylbromid
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223,47 g/mol
Siedepunkt: 44…45 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631437
CAS-Nummer: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II