3-Chlor-2-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlor-2-fluorcinnamsäure, 3-(3-Chlor-2-fluorphenyl)propensäure
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 212 EUR
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chlor-2-fluorzimtsäure 98%
3-Chlor-2-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molecular Weight: 200,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631392
CAS-Nummer: 261762-62-3