(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 65.5 EUR
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formel: C₈H₂ClF₅O₂
Siedepunkt: 116…117 °C/20mmHg
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01320685
CAS-Nummer: 55502-53-9
EINECS: 259-676-2
UN: 3265
ADR: 8,III