6'-Chlor-2'-fluor-3'-methylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 540 EUR
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chlor-2'-fluor-3'-methylacetophenon 97%
6'-Chlor-2'-fluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631378
CAS-Nummer: 261762-78-1