6-Chlor-2-fluor-3-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G
PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA
203
EUR
APOSPC0091-5G
APOSPC0091-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methylanisol 98%
6-Chlor-2-fluor-3-methylanisol
Formel:
C₈H₈ClFO Molecular Weight: 174.60 g/mol Siedepunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631377 CAS-Nummer: 261762-80-5 |