6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 319 EUR
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd 98%
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 249 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631370
CAS-Nummer: 286474-59-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR