2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzoesäureamid
PC0095-5G
PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA
97.3
EUR
APOSPC0095-5G
APOSPC0095-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid
Formel:
C₈H₇ClFNO Molecular Weight: 187,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631394 CAS-Nummer: 286474-60-0 |