6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 372 EUR
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzamid 97%
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₇ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631462
CAS-Nummer: 286474-61-1