2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 252 EUR
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉ClFN
Molecular Weight: 173.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631395
CAS-Nummer: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8 III