6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0113-10G
PC0113-1G
PC0113-5G
PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA
282
EUR
APOSPC0113-10G
APOSPC0113-1G
APOSPC0113-5G
APOSPC0113-25G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₉ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631420 CAS-Nummer: 261762-86-1 UN: 2735 ADR: 8 III |