6-Chlor-2-fluor-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 496 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chlor-2-fluor-m-kresol 98%
6-Chlor-2-fluor-m-kresol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
Schmelzpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631376
CAS-Nummer: 261762-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III