2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0123-1G
PC0123-5G
PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA
105
EUR
APOSPC0123-1G
APOSPC0123-5G
APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631364 CAS-Nummer: 261762-94-1 |