3-Chlor-2-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 155 EUR
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Chlor-2-fluorphenol 98%
3-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631572
CAS-Nummer: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III