N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 174 EUR
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Siedepunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III