3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
PC0142-5G PC0142-1G PC0142-25G PC0142-100G
APOSPC0142-5GEA 171 EUR
APOSPC0142-5G APOSPC0142-1G APOSPC0142-25G APOSPC0142-100G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₅ClF₄O
Molecular Weight: 228.5713 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631517
CAS-Nummer: 261763-01-3