3,5-Difluor-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diamino-3,5-difluorbenzol, 3,5-Difluorbenzol-1,2-diamin, 3,5-Difluor-1,2-phenylendiamin
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluor-o-phenylendiamin
3,5-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
Schmelzpunkt: 48,5…49.5 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00973899
CAS-Nummer: 2369-29-1