3-Chlor-2,4-difluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Chlor-2,4-difluorbenzoesäure 97%
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192,55 g/mol
Schmelzpunkt: 169…177 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631387
CAS-Nummer: 154257-75-7