1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC01479-1G PC01479-250MG PC01479-5G
APOSPC01479-1GEA 290 EUR
APOSPC01479-1G APOSPC01479-250MG APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₂NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20037425
CAS-Nummer: 1246967-17-8