3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 306 EUR
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄ClF₄NO
Molecular Weight: 241.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631400
CAS-Nummer: 186517-42-0