3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 281 EUR
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631342
CAS-Nummer: 186517-41-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR