3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 95%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
Molecular Weight: 261 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631511
CAS-Nummer: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8 II