4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
PC01528-1G PC01528-5G
APOSPC01528-1GEA 102 EUR
APOSPC01528-1G APOSPC01528-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044946
CAS-Nummer: 114926-38-4