3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 97.3 EUR
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
Molecular Weight: 261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631344
CAS-Nummer: 186517-45-3