3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chlor-2,4-difluorbenzol-1-carbonylchlorid
PC0161-25G
PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA
540
EUR
APOSPC0161-25G
APOSPC0161-5G
3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid
3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
157373-00-7 UN: 1760 ADR: 8,II |