(3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0166-1G PC0166-5G PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA 0 EUR
APOSPC0166-1G APOSPC0166-5G APOSPC0166-10G
(3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₅ClF₄O₂
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631516
CAS-Nummer: 261763-13-7