4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0185-5G
PC0185-10G
PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA
69.6
EUR
APOSPC0185-5G
APOSPC0185-10G
APOSPC0185-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210.58 g/mol Siedepunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631404 CAS-Nummer: 400-73-7 UN: 3272 ADR: 3 III |