2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0186-10G
PC0186-5G
PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA
0
EUR
APOSPC0186-10G
APOSPC0186-5G
APOSPC0186-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631467 CAS-Nummer: 20566-93-2 |