2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 186 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molecular Weight: 210.58 g/mol
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631469
CAS-Nummer: 64372-62-9