5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 406 EUR
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molecular Weight: 210.5800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631355
CAS-Nummer: 261763-21-7