5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Brommethyl)-3-chlor-6-(trifluormethyl)benzol, 1-(Brommethyl)-5-chlor-2-(trifluormethyl)benzol
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 108 EUR
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molecular Weight: 273.48 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631356
CAS-Nummer: 261763-24-0
UN: 3265
ADR: 8 II