2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molecular Weight: 219.59 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631472
CAS-Nummer: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III