2-Amino-6-fluorbenzamid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 43.5 EUR
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorbenzamid 95+%
2-Amino-6-fluorbenzamid
Formel: C₇H₇FN₂O
Molecular Weight: 154,1417 g/mol
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00816881
CAS-Nummer: 115643-59-9