2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 219 EUR
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid 97%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Molecular Weight: 208.02 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631478
CAS-Nummer: 135748-33-3