(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC0217-1G
PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA
111
EUR
APOSPC0217-1G
APOSPC0217-5G
(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)acetonitril
(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₄Cl₂FN Molecular Weight: 204.300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631382 CAS-Nummer: 261763-28-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |