2,3-Difluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoranisol
2,3-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144.12 g/mol
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631562
CAS-Nummer: 134364-69-5