α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
Molecular Weight: 182.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631429
CAS-Nummer: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3 III