N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-Phe(2-F)-OH
PC0232-25G
APOSPC0232-25GEA 224 EUR
APOSPC0232-25G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Molecular Weight: 283,299 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672520
CAS-Nummer: 114873-00-6