2,6-Difluor-3-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 0 EUR
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluor-3-methylanisol 98%
2,6-Difluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₈F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631341
CAS-Nummer: 261763-33-1